Learn More
Ácido 2-amino-5-clorobencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 133-74-4 |
| Fórmula molecular | C6H6ClNO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Amino-4-chloro-2-benzenesulfonic Acid, 4-Chloroaniline-2-sulfonic Acid, p-Chloroaniline-o-sulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO3S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-5-clorobencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.9757 |