Learn More
Ácido 2-amino-5-clorobencenosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349949 5 g 5 g
11359949 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25738.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133-74-4 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-74-4
Fórmula molecular C6H6ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 207.63
Número MDL MFCD00035776
Clave InChI ZCGVPUAAMCMLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chlorobenzenesulphonic acid, 5-chloroorthanilic acid, 4-chloroaniline-2-sulfonic acid, 4-chloro-2-sulphoaniline, p-chloranilin-o-sulfosaure, p-chloroaniline-2-sulphonic acid, 2-amino-5-chloro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid,2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chlorobenzene-1-sulfonic acid, 2-azanyl-5-chloranyl-benzenesulfonic acid
PubChem CID 8628
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-clorobencenosulfónico
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.64
Porcentaje de pureza 98%