Learn More
2-Amino-5-clorobencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 5790-69-2 |
| Fórmula molecular | C6H7ClN2O2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hydrochlorothiazide Impurity 28 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-clorobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 206.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9917 |