Learn More
2-Amino-5-clorobenzamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469073 1 g 1 g
11479073 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11153.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5202-85-7 | C7H7ClN2O | 170.596 g/mol
2-Amino-5-chlorobenzamide react with 2-Azido-benzoyl chloride to get 2-Azido-5'-chloro-2'-carboxamidobenzanilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-5-clorobenzamida reacciona con 2-azido-cloruro de benzoilo para obtener 2-azido-5′-cloro-2′-carboxamidobenzanilida.
Solubilidad
Soluble en acetona.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5202-85-7
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.596
Número MDL MFCD00017126
Clave InChI DNRVZOZGQHHDAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloroanthranilamide, benzamide, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzamide, 5-chloro-2-aminobenzamide, 2-azanyl-5-chloranyl-benzamide, pubchem13624, acmc-1axdu, 3-14-00-00963 beilstein handbook reference, 5mk
PubChem CID 78876
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzamide
Punto de fusión 169°C to 173°C
Cantidad 1 g
Beilstein 743347
Información de solubilidad Soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza ≥98%