Learn More
2-Amino-5-clorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348476 5 g 5 g
11338476 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17515.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20028-53-9 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
2-Amino-5-Chlorobenzaldehyde is used as a raw material in organic synthesis. It also serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-clorobenzaldehído se utiliza como materia prima en la síntesis orgánica. También sirve como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20028-53-9
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.581
Número MDL MFCD02093936
Clave InChI KUIFMGITZFDQMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pubchem7364, acmc-209vm9, 3-chloro-6-aminobenzaldehyde, 2-amino-5-chloro-benzaldehyde, 2-amino-5-chlorobenz-aldehyde, 5-chloroanthranilaldehyde
PubChem CID 2773898
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Punto de fusión 68°C to 74°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2716096
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 97%