Learn More
2-Amino-5-cloro-N,3-dimetilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide |
| CAS | 890707-28-5 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-chloro-N-methyl-3-methylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(13)12-2/h3-4H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-cloro-N,3-dimetilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 198.649 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.056 |