Learn More
2-amino-5-cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-4-isopropilsililoxi-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-a-(cyclopropylethynyl)-4-isopropylsilyloxy |
| CAS | 1159977-02-2 |
| Fórmula molecular | C16 H19 Cl F3 N O2 Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19ClF3NO2Si/c1-9(2)24-23-14-8-13(21)11(7-12(14)17)15(22,16(18,19)20)6-5-10-3-4-10/h7-10,22H,3-4,21,24H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)[SiH2]Oc1cc(N)c(cc1Cl)C(O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-5-cloro-4-propan-2-ilsililoxifenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 377.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.0826 |