Learn More
2-Amino-5-cloro-6-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434768 5 g 5 g
15424768 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58501.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36936-23-9
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.586
Número MDL MFCD09453335
Clave InChI SHIKRPPKGCWKJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloro-6-methylpyridine, 2-amino-5-chloro-6-picoline, 5-chloro-6-methyl-2-pyridinamine, 6-amino-3-chloropicoline, 2-amino-5-chloro-6-methyl pyridine, 5-chloro-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-6-methyl, pubchem5718, 6-amino-3-chloro-2-picoline, 5-chloro-6-methyl-pyridineamine
PubChem CID 12251007
Nombre IUPAC 5-cloro-6-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Punto de fusión 70°C to 75°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%