Learn More
2-Amino-5-cloro-4'-hidroxibenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 784-41-8 |
| Fórmula molecular | C13H10ClNO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone, (2-Amino-5-chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClNO2/c14-9-3-6-12(15)11(7-9)13(17)8-1-4-10(16)5-2-8/h1-7,16H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-clorofenil)-(4-hidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 247.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.04 |