Learn More
Ácido 2-amino-5-cloro-4-fluoro-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-4-fluoro-benzoic Acid |
| CAS | 351367-77-6 |
| Fórmula molecular | C7H5NO2FCl |
| Cantidad | 25 mg |
| SMILES | Nc1cc(F)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 189.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9993 |