Learn More
Ácido 2-amino-5-cloro-3-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid |
| CAS | 20776-67-4 |
| Fórmula molecular | C8H8NO2Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-3-methyl-5-chlorobenzoic Acid, 3-Methyl-5-chloroanthranilic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-5-cloro-3-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0244 |