Learn More
2-Amino-5-cloro-3-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443597 250 mg 250 miligramos
11426100 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27053.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211308-81-5
Fórmula molecular C5H4ClIN2
Peso molecular (g/mol) 254.455
Número MDL MFCD07644578
Clave InChI DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
PubChem CID 11076010
Nombre IUPAC 5-cloro-3-yodopiridina-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.46
Porcentaje de pureza 95%