Learn More
2-Amino-5-cloro-3-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11426100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426100 1 g 1 g
15443597 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27053.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211308-81-5
Fórmula molecular C5H4ClIN2
Peso molecular (g/mol) 254.455
Número MDL MFCD07644578
Clave InChI DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
PubChem CID 11076010
Nombre IUPAC 5-cloro-3-yodopiridina-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.46
Porcentaje de pureza 95%