Learn More
2-Amino-5-cloro-3-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403877 5 g 5 g
15413877 250 mg 250 miligramos
11315075 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30135.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 246847-98-3 | C5H4ClFN2 | 146.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 246847-98-3
Fórmula molecular C5H4ClFN2
Peso molecular (g/mol) 146.55
Número MDL MFCD09878434
Clave InChI FPUPPVDVOFJSEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloro-3-fluoropyridine, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine, 2-amino-3-fluoro-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-fluoro, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-chloro-3-fluoro-pyridin-2-amine, pubchem9633, acmc-1ceu9, ksc554c5t, 2-pyridinamine,5-chloro-3-fluoro
PubChem CID 11665433
Nombre IUPAC 5-cloro-3-fluoropiridina-2-amina
SMILES NC1=NC=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.55
Porcentaje de pureza 98%