Learn More
2-Amino-5-cloro-3,4-dimetil-3H-imidazo[4,5-f]quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline |
| CAS | 887352-40-1 |
| Fórmula molecular | C12 H11 Cl N4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11ClN4/c1-6-8(13)9-7(4-3-5-15-9)10-11(6)17(2)12(14)16-10/h3-5H,1-2H3,(H2,14,16) |
| SMILES | Cc1c(Cl)c2ncccc2c3nc(N)n(C)c13 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-3,4-dimetilimidazo[4,5-f]quinolina-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 246.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0672 |