Learn More
2-Amino-5-cloro-2'-fluorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 784-38-3 |
| Fórmula molecular | C13H9ClFNO |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-clorofenil)-(2-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 249.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0357 |