Learn More
2-Amino-5-butil-6-metilpirimidina-4(3H)-ona, TRC
Código de producto. 30180225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180225 500 mg 500 miligramos
30180254 1 g 1 g
30180107 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA595780500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4038-64-6
Fórmula molecular C9 H15 N3 O
Peso molecular (g/mol) 181.23
Sinónimo 2-Amino-5-butyl-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone, 2-Amino-5-butyl-6-methyl-1,4-dihydropyrimidin-4-one; 2-Amino-5-butyl-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-5-butyl-6-methyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-5-butyl-6-methyl-4-pyrimidinol, 2-Amino-5-butyl-6-methyl-pyrimidin-4-ol, 2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4-ol, NSC 210586, R 31681;
Nombre IUPAC 2-amino-5-butil-4-metil-1H-pirimidina-6-una
SMILES CCCCc1c(C)nc(N)nc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N3O/c1-3-4-5-7-6(2)11-9(10)12-8(7)13/h3-5H2,1-2H3,(H3,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1215