Learn More
Monohidrobromuro de 2-amino-5-bromotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754451 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10754451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
Nombre de nota 95%
CAS 61296-22-8
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3BrN2S·HBr
Número MDL MFCD00012712
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
Clave InChI NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-tiazol-2-amina; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 259.95
PubChem CID 2723848
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.95
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.