Learn More
Hidrobromuro de 2-amino-5-bromotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404117 5 g 5 g
15494107 1 g 1 g
15414117 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31514.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61296-22-8 | C3H4Br2N2S | 259.947 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61296-22-8
Fórmula molecular C3H4Br2N2S
Peso molecular (g/mol) 259.947
Número MDL MFCD00012712
Clave InChI NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
PubChem CID 2723848
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-tiazol-2-amina; hidrobromuro
SMILES C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.95
Porcentaje de pureza 97%