Learn More
2-Amino-5-bromopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362349 5 g 5 g
11352349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27291.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7752-82-1 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7752-82-1
Fórmula molecular C4H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 174.001
Número MDL MFCD00012341
Clave InChI UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-aminopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-amine, 2-amino-5-bromo-pyrimidine, 5-bromopyrimidine-2-ylamine, 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 231310
Nombre IUPAC 5-bromopirimidin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyrimidine
Punto de fusión 232°C to 234°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%