Learn More
2-Amino-5-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482437 100 g 100 g
11462437 5 g 5 g
11472437 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14280.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-97-5 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Amino-5-bromopyridine is used for the synthesis of polycyclic azaarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-5-bromopiridina se utiliza para la síntesis de azaarenos policíclicos.
Solubilidad
Soluble en metanol, cloroformo, acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la luz. Almacenar bajo argón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-97-5
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD00006323
Clave InChI WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
PubChem CID 70622
Nombre IUPAC 5-bromopiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyridine
Punto de fusión 135°C to 140°C
Cantidad 100 g
Beilstein 108737
Información de solubilidad Soluble in methanol,chloroform,ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%