Learn More
2-Amino-5-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10347900 5 g 5 g
10163440 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-97-5 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-97-5
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.01
Número MDL MFCD00006323
Clave InChI WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
PubChem CID 70622
Nombre IUPAC 5-bromopiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135.0°C to 138.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(C5H3N)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 431
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino