Learn More
2-Amino-5-bromopiridina-3,4,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromopyridine-3,4,6-D3 |
| CAS | 952109-91-0 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H2 Br N2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2-Pyridin-3,4,6-d3-amine, 5-bromo- (ACI), 5-Bromo-2-pyridin-3,4,6-d3-amine (ACI), 2-Amino-5-bromopyridine-3,4,6-d3, 2-Amino-5-bromopyridine-d3, 2-Amino-5-bromopyridine-3,4,6-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3 H,(H2,7,8)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1nc(N)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-3,4,6-trideuteriopiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.0291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9824 g/mol |
| Mostrar más |