Learn More
2-Amino-5-bromopirazina, TRC
Código de producto. 30322712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322712 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30322712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA601845250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Fórmula molecular C4 H4 Br N3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1cnc(Br)cn1
Nombre IUPAC 5-bromopyrazin-2-amine
Peso molecular (g/mol) 174
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.9589