Learn More
2-Amino-5-bromopirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307339 1 g 1 g
11317339 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27465.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59489-71-3 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59489-71-3
Fórmula molecular C4H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 174.001
Número MDL MFCD00235015
Clave InChI KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
Nombre IUPAC 5-bromopirazin-2-amina
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyrazine
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%