Learn More
Ácido 2-amino-5-bromopirazina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30324414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324414 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30324414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6018605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid
CAS 486424-37-7
Fórmula molecular C5 H4 Br N3 O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11)
SMILES Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-amino-6-bromopirazina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 218.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.9487