Learn More
Éster metílico del ácido 2-amino-5-bromopirazina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30310078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310078 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30310078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6018631G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, Methyl Ester
CAS 6966-01-4
Fórmula molecular C6 H6 Br N3 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester (9CI), 3-Amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, NSC 18700, 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMILES COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
Nombre IUPAC metil 3-amino-6-bromopirazina-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 232.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9643