Learn More
(2-Amino-5-bromofenil)fenil-metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone |
| CAS | 39859-36-4 |
| Fórmula molecular | C13H10BNO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-bromo-benzophenone, 2-Benzoyl-4-bromoaniline, 5-Bromo-2-aminobenzophenone, NSC 263789 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10BrNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-bromofenil)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 276.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.9946 |