Learn More
2-Amino-5-bromobenzonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471388 5 g 5 g
15481388 250 mg 250 miligramos
15461388 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55217.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39263-32-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
2-Amino-5-bromobenzonitrile can react with Oxalic acid dimethyl ester to get 5-Bromo-N-methylanthranilonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-bromobenzonitrilo puede reaccionar con el dimetiléster de ácido oxálico para obtener 5-bromo-N-metilantranilonitrilo.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39263-32-6
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.04
Número MDL MFCD00158946
Clave InChI OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
PubChem CID 429740
Nombre IUPAC 2-amino-5-bromobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromobenzonitrile
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 96%