Learn More
Ácido 2-amino-5-bromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453894 5 g 5 g
11463894 25 g 25 g
11473894 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453894 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11915.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
It is used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. Also used in the determination of cobalt, copper, nickel, and zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de los inhibidores de la polimerasa de ARN NS5B del virus de la hepatitis C. También se utiliza en la determinación de cobalto, cobre, níquel y zinc.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-88-7
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00007823
Clave InChI CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-bromobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromobenzoic acid
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 639028
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1405
Información de solubilidad Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 98%