Learn More
Ácido 2-amino-5-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10319360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10319360 5 g 5 g
10229173 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10319360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305620050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-88-7
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD00007823
Clave InChI CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-bromobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 218°C to 220°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(Br)CO2H
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1412
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo