Learn More
Diclorhidrato de 2-amino-5-bromo-N-ciclohexil-N-metilbencilamina, TRC
Código de producto. 30319259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319259 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30319259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60192550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
Nombre IUPAC 4-bromo-2-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 370.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.0422
Porcentaje de pureza >95