Learn More
2-Amino-5-bromo-4-(trifluorometil)pirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15461689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461689 5 g 5 g
15438946 250 mg 250 miligramos
15451689 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64470.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 935534-47-7
Fórmula molecular C5H3BrF3N3
Peso molecular (g/mol) 241.999
Número MDL MFCD09261254
Clave InChI FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, ksc672m4h, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyrimidine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidineamin, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl, 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
PubChem CID 45382152
Nombre IUPAC 5-bromo-4-(trifluorometil)pirimidina-2-amina
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)N)C(F)(F)F)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido