Learn More
2-Amino-5-bromo-4-(trifluorometil)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Punto de fusión | 66°C to 75°C |
| Color | Naranja a amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 15519034 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.01 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |