Learn More
2-Amino-5-bromo-4-(trifluorometil)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459266 250 mg 250 miligramos
15492359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64936.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944401-56-3
Fórmula molecular C6H4BrF3N2
Peso molecular (g/mol) 241.01
Número MDL MFCD09864896
Clave InChI AEWYLVDLWQPJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyridine, acmc-209rru, 2-amino-4-trifluoromethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 5-bromanyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 28875348
Nombre IUPAC 5-bromo-4-(trifluorometil)piridin-2-amina
SMILES NC1=NC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 66°C to 75°C
Color Naranja a amarillo
Cantidad 250 mg
Beilstein 15519034
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido