Learn More
2-Amino-5-bromo-4-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435430 25 g 25 g
11415430 1 g 1 g
11425430 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044623.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98198-48-2 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98198-48-2
Fórmula molecular C6H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD03427660
Clave InChI JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, 2-amino-4-methyl-5-bromopyridine, 2-amino-5-bromo-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl, 5-bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-picoline 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, pubchem2241
PubChem CID 817695
Nombre IUPAC 5-bromo-4-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Punto de fusión 148°C to 151°C
Color Crema
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo