Learn More
2-Amino-5-bromo-4-metil-3-nitropiridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine |
| CAS | 100367-40-6 |
| Fórmula molecular | C6H6BrN3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-picoline, 5-Bromo-4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-methylpyridine, 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-3-4(7)2-9-6(8)5(3)10(11)12/h2H,1H3,(H2,8,9) |
| SMILES | Cc1c(Br)cnc(N)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-4-metil-3-nitropiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 232.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.9643 |