Learn More
2-Amino-5-bromo-4-metil-3-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30312656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312656 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30312656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6019155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
CAS 100367-40-6
Fórmula molecular C6H6BrN3O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-picoline, 5-Bromo-4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-methylpyridine, 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-3-4(7)2-9-6(8)5(3)10(11)12/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMILES Cc1c(Br)cnc(N)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-bromo-4-metil-3-nitropiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 232.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9643