Learn More
2-Amino-5-bromo-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497197 5 g 5 g
11487197 1 g 1 g
11407207 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14985.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6945-68-2 | C5H4BrN3O2 | 218.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6945-68-2
Fórmula molecular C5H4BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 218.01
Número MDL MFCD00047441
Clave InChI QOOCOFOGYRQPPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-amino-3-nitro-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-nitro, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, pubchem1105, maybridge1_001193, acmc-1b8cy, ksc496e6b
PubChem CID 138878
Nombre IUPAC 5-bromo-3-nitropiridin-2-amina
SMILES NC1=NC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Punto de fusión 206°C to 210°C
Cantidad 5 g
Beilstein 383851
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 97%