Learn More
2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine |
| CAS | 3430-21-5 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Br N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(Br)cnc1N |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-3-methylpyridin-2-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 187.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9793 |