Learn More
2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468206 5 g 5 g
11458206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15318.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3430-21-5
Número MDL MFCD00068232
Sinónimo 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Punto de fusión 90°C to 94°C
Olor Unpleasant
Fórmula molecular C6H7BrN2
Cantidad 5 g
Beilstein 386426
Sensibilidad Hygroscopic
Clave InChI KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CN=C1N)Br
Nombre IUPAC 5-bromo-3-metilpiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 187.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%