Learn More
2-Amino-5-bromo-3-metoxipiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490928 1 g 1 g
15400938 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54723.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42409-58-5
Fórmula molecular C6H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 203.039
Número MDL MFCD09909849
Clave InChI NFBIWMFMHLPVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-3-methoxypyridine, 2-amino-3-methoxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxy-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridinamine, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methoxypyridine-2-amine, 3-methoxy-5-bromopyridine-2-amine, 5-bromo-3-methoxy-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine,5-bromo-3-methoxy, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridyl amine
PubChem CID 22271407
Nombre IUPAC 5-bromo-3-metoxipiridin-2-amina
SMILES COC1=CC(=CN=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.04
Porcentaje de pureza 96%