Learn More
2-Amino-5-bromo-3-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424360 5 g 5 g
11414360 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50002.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381233-96-1
Fórmula molecular C5H4BrIN2
Peso molecular (g/mol) 298.91
Número MDL MFCD06659000
Clave InChI XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-3-iodopyridine, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-iodo-5-bromopyridine, 5-bromo-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-iodo, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-amine, pubchem8081, acmc-1csc4, ksc495q4p, 5-bromo-3-iodopyridine-2-amine
PubChem CID 1516508
Nombre IUPAC 5-bromo-3-yodopiridina-2-amina
SMILES NC1=NC=C(Br)C=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Punto de fusión 113°C to 115°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.91
Porcentaje de pureza 98%