Learn More
2-Amino-5-bromo-3-hidroxipiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418288 1 g 1 g
15428288 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61722.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39903-01-0 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.01 g/mol
2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-5-bromo-3-hidroxipiridina se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39903-01-0
Fórmula molecular C5H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 189.01
Número MDL MFCD09744143
Clave InChI YQADLKDQAXAIKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-3-pyridinol, 2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-hydroxy-5-bromopyridine, 3-pyridinol, 2-amino-5-bromo, 2-amino-5-bromo-pyridin-3-ol, 2-amino-5-bromopyridine-3-ol, acmc-209j8w, 2-amino-5-bromopryidin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy-5-bromo pyridine, 5-bromo-3-hydroxy-2-amino-pyridine
PubChem CID 11694041
Nombre IUPAC 2-amino-5-bromopiridin-3-ol
SMILES NC1=NC=C(Br)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido