Learn More
2-Amino-5-bromo-3,4-dimetilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388616 1 g 1 g
11398616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17672.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 374537-97-0 | C7H9BrN2 | 201.07 g/mol
It is an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374537-97-0
Fórmula molecular C7H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 201.07
Número MDL MFCD02093947
Clave InChI YAVKJNIMFGZBSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine, 5-bromo-3,4-dimethyl-2-pyridinamine, acmc-20agep, 5-bromo-3,4-dimethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,5-bromo-3,4-dimethyl, 5-bromo-3,4-dimethyl-pyridin-2-ylamine
PubChem CID 7010307
Nombre IUPAC 5-bromo-3,4-dimetilpiridin-2-amina
SMILES CC1=C(C)C(N)=NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 97%