Learn More
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418478 5 g 5 g
15408478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61882.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1479-58-9 | Molecular Formula: C13H9BrFNO | Molecular Weight: 294.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1479-58-9
Fórmula molecular C13H9BrFNO
Peso molecular (g/mol) 294.12
Número MDL MFCD00038380
Clave InChI XCOKDXNGCQXFCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 2-amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl methanone, methanone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl, 4-bromo-2-2-fluorobenzoyl aniline, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl ketone, 2-amino-5-bromo-2-fluorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-phenyl-2-fluoro-phenyl-methanone, 2-amino-2-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromo-2'-fluoro benzophenone
PubChem CID 73865
Nombre IUPAC (2-amino-5-bromofenil)-(2-fluorofenil)metanona
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido