Learn More
2-Amino-5-bromo-2'-clorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromo-2'-chlorobenzophenone |
| CAS | 60773-49-1 |
| Fórmula molecular | C13 H9 Br Cl N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2-Amino-5-bromophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, 5-Bromo-2'-chloro-2-aminobenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9BrClNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-bromofenil)-(2-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.9556 |