Learn More
2-Amino-5-(aminosulfonil)-4-clorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide |
| CAS | 34121-17-0 |
| Fórmula molecular | C7H8ClN3O3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzamide, 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN3O3S/c8-4-2-5(9)3(7(10)12)1-6(4)15(11,13)14/h1-2H,9H2,(H2,10,12)(H2,11,13,14) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(c(Cl)cc1N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 249.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9975 |