Learn More
2-Amino-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carbonitrilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497975 5 g 5 g
15487975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32059.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70291-62-2 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70291-62-2
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.23
Número MDL MFCD00121495
Clave InChI RILAXFOADRDGPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 258182
Nombre IUPAC 2-amino-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carbonitrilo
SMILES NC1=C(C#N)C2=C(CCC2)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Punto de fusión 153°C to 154°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Sinónimo 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5-trimethylene-3-thiophenecarbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro, 2-amino-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene, 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile,2-amino-5,6-dihydro, maybridge1_003206, 4,5-trimethylene-2-aminothiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thioph ene-3-carbonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.23