Learn More
2-Amino-5,6-dihidro-4h-benzotiazol-7-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one |
| CAS | 17583-10-7 |
| Fórmula molecular | C7H8N2OS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2OS/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7/h1-3H2,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1nc2CCCC(=O)c2s1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5,6-dihidro-4H-1,3-benzotiazol-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.22 |